Principaux documents
706221
Sigma-Aldrich
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid
≥95.0%
250 MG
88,70 $
1 G
329,00 $
88,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
88,70 $
1 G
329,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6BN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
88,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95.0%
Forme
solid
Pf
206-211 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1ncc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C4H6BN3O2/c6-4-7-1-3(2-8-4)5(9)10/h1-2,9-10H,(H2,6,7,8)
Clé InChI
CGHYQZASLKERLV-UHFFFAOYSA-N
Application
May contain varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2