Principaux documents
705845
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipiperidine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
170-172 °C
Chaîne SMILES 
C1CC(CCN1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h9-12H,1-8H2
Clé InChI
PRNRUOJLUPUJDN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable