Principaux documents
8.20158
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipyridine
for synthesis
Synonyme(s) :
4,4′-Bipyridine, γ,γ′-Dipyridyl
10 G
85,30 $
85,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
85,30 $
About This Item
Formule linéaire :
4-(C5H4N)-4-(C5H4N)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
209-036-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
85,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
172 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
109-113 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
n1ccc(cc1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H
Clé InChI
MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable