Principaux documents
705306
Sigma-Aldrich
Dicamba-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid-(ring-13C6)
5 MG
2 180,00 $
10 MG
3 940,00 $
2 180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 MG
2 180,00 $
10 MG
3 940,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C2H6Cl2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
2 180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
112-116  °C
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CO[13c]1[13c](Cl)[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]1C(O)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clé InChI
IWEDIXLBFLAXBO-WBJZHHNVSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable