Principaux documents
705144
Sigma-Aldrich
O-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-tosylhydroxylamine
97%
Synonyme(s) :
O-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-(toluenesulfonyl)hydroxylamine, O-TBS-N-tosylhydroxylamine, TsNHOTBDMS, TsNHOTBS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H23NO3SSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
90-96 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NO[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO3SSi/c1-11-7-9-12(10-8-11)18(15,16)14-17-19(5,6)13(2,3)4/h7-10,14H,1-6H3
Clé InChI
XWGSCRBSSWZLBD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges