Documents
704938
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-2-bromo-N-phenylpropionamide
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-N-phenyl-N-(phenylmethyl)propanamide, N-Benzyl-2-bromo-propionanilide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H16BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
75-80 °C
Chaîne SMILES 
CC(Br)C(=O)N(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16BrNO/c1-13(17)16(19)18(15-10-6-3-7-11-15)12-14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13H,12H2,1H3
Clé InChI
SVPMVGLFGUEUOK-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in Ni-pybox catalyzed asymmetric Negishi couplings.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Christian Fischer et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(13), 4594-4595 (2005-03-31)
A Ni/Pybox catalyst achieves the asymmetric cross-coupling of secondary alpha-bromo amides with organozinc reagents. The process tolerates a variety of functional groups and affords the desired product in good yield and in high enantiomeric excess.