Documents
704490
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-fluoropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
71-79 °C
Chaîne SMILES 
Nc1ccncc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
Clé InChI
UFIKBUVVVGSMGW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable