Principaux documents
518689
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-fluoropyridine
97%
1 G
223,00 $
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
223,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
93-97 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(F)cn1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
Clé InChI
YJTXQLYMECWULH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dean Y Maeda et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(20), 8378-8397 (2014-09-26)
The G protein-coupled chemokine receptors CXCR1 and CXCR2 play key roles in inflammatory diseases and carcinogenesis. In inflammation, they activate and recruit polymorphonuclear cells (PMNs) through binding of the chemokines CXCL1 (CXCR1) and CXCL8 (CXCR1 and CXCR2). Structure-activity studies that
Tandem approach for the synthesis of imidazo [1, 2-a] pyridines from alcohols.
Ramesha AB, et al.
Tetrahedron Letters, 54(1), 95-100 (2013)
Synthesis of 2-Amino-5-Fluoropyridine.
MA ZP, et al.
Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities / Gao Xiao Hua Xue Gong Cheng Xue Bao, 4, 015-015 (2008)
Syntheses of 2-chloro-and 2-amino-5-fluoropyridines and isolation of a novel difluoroboryl imidate.
Smakula Hand E and Baker DC.
Synthesis, 12, 905-908 (1989)
Russell J Needham et al.
Journal of inorganic biochemistry, 210, 111154-111154 (2020-08-11)
Twenty-four novel organometallic osmium(II) phenylazopyridine (AZPY) complexes have been synthesised and characterised; [Os(η6-arene)(5-RO-AZPY)X]Y, where arene = p-cym or bip, AZPY is functionalized with an alkoxyl (O-R, R = Me, Et, nPr, iPr, nBu) or glycolic (O-{CH2CH2O}nR*, n = 1-4, R* = H, Me, or Et) substituent on the