Principaux documents
703141
Sigma-Aldrich
DABCO®-CuCl complex
97%
Synonyme(s) :
(1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane)copper(I)chloride complex
About This Item
Formule linéaire :
C6H12N2 · CuCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Pf
180-186 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Cu].C1CN2CCN1CC2
InChI
1S/C6H12N2.ClH.Cu/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8;;/h1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
WHZBKEDMTQJFEI-UHFFFAOYSA-M
Application
Catalyst used for the oxidation of alcohols under mild conditions
Informations légales
DABCO is a registered trademark of Air Products & Chemicals, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Mannam, S. et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 2253-2253 (2007)