Principaux documents
703133
Sigma-Aldrich
Dimethyl-13C2, d6 sulfoxide
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2D6OS
Poids moléculaire :
86.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191600
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Forme
liquid
pb
189 °C
Densité
1.212 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])S(=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-KLFIIISESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F
Point d'éclair (°C)
82 °C