Principaux documents
703117
Sigma-Aldrich
Tris(hydroxymethyl-13C)aminomethane
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
2-Amino-2-(hydroxymethyl-13C)propane-1,3-diol, TRIS-13C3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13C3H11NO3
Poids moléculaire :
124.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Poids mol.
124.09 by atom % calculation
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
162-165 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
NC([13CH2]O)([13CH2]O)[13CH2]O
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
LENZDBCJOHFCAS-VMIGTVKRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable