Principaux documents
701610
Sigma-Aldrich
Bis(norbornadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
97%
Synonyme(s) :
Bis[(2,3,5,6-η)-bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene]rhodium 1,1,1-trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H16F3O3RhS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.25
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Pf
119-121 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Rh+].C1C2C=CC1C=C2.C3C4C=CC3C=C4.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C7H8.CHF3O3S.Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-4,6-7H,5H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1
Clé InChI
ZSVUXIMOLSTJPA-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Metalation via C-C bond cleavage
  • Synthesis of rhodium/ph-binepine catalysts
Catalyst for enantioselective hydrogenation
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable