Documents
700843
Sigma-Aldrich
(R)-Xyl-SDP
Synonyme(s) :
(R)-(+)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-1,1′-spirobiindane, (R)-(+)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C49H50P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
700.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +64.0, c = 1 in chloroform
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
>300 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C49H50P2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)50(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)51(43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3
Clé InChI
AZSBNBQMIMQOPG-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable