Principaux documents
700274
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-18O3
95 atom % 18O, 95% (CP)
Synonyme(s) :
Pyruvic acid-18O3 sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(18O)C18O2Na
Poids moléculaire :
116.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact stable isotopes customer service
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Essai
95% (CP)
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CC(=[18O])C([18O-])=[18O]
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i4+2,5+2,6+2;
Clé InChI
DAEPDZWVDSPTHF-JXCBAZJCSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable