Principaux documents
490725
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Pyruvic acid-2-13C sodium salt
500 MG
675,00 $
1 G
1 120,00 $
675,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
675,00 $
1 G
1 120,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH313COCO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
675,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].C[13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i2+1;
Clé InChI
DAEPDZWVDSPTHF-CGOMOMTCSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Articles
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.