Principaux documents
699721
Sigma-Aldrich
Phthalic-13C6 acid
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
1,2-Benzene-13C6-dicarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C2H6O4
Poids moléculaire :
172.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
powder
Pf
210-211 °C (dec) (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
XNGIFLGASWRNHJ-IDEBNGHGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable