Documents
490520
Sigma-Aldrich
Phthalic-α,α−13C2 acid
≥99 atom % 13C, ≥99%
Synonyme(s) :
1,2-Benzenedicarboxylic-13C2 acid, Phthalic-(dicarboxyl-13C2) acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,2-(13CO2H)2
Poids moléculaire :
168.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥99%
Forme
solid
Pf
210-211 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)c1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
Clé InChI
XNGIFLGASWRNHJ-BFGUONQLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable