Principaux documents
699276
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine-3-carbonyl chloride
96%
Synonyme(s) :
2,6-Dichloronicotinoyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2Cl3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
24-30 °C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-2-1-3(6(9)11)5(8)10-4/h1-2H
Clé InChI
JHMHYTKDALCQSZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges