Principaux documents
698555
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(dichlorophosphino)ferrocene
≥96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8Cl4FeP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Essai
≥96%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
67-71 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
[Fe].ClP(Cl)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.ClP(Cl)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H4Cl2P.Fe/c2*6-8(7)5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H;
Clé InChI
CSJDQGIPHURAPH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Ferrocene-based bidentate phosphonite ligands for rhodium(I)-catalyzed enantioselective hydroformylation
  • Metallocene-bridged bisphosphaalkene
Catalyst for synthesis of oligonuclear heterometallic complexes
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges