Principaux documents
697184
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
158-163 °C
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,10H
Clé InChI
PVCONXMDUZOPJH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable