Principaux documents
697087
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5F2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
155-160 °C
Chaîne SMILES 
Nc1nc(N)c(F)cc1F
InChI
1S/C5H5F2N3/c6-2-1-3(7)5(9)10-4(2)8/h1H,(H4,8,9,10)
Clé InChI
GCIUCMRUMOAHKR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable