Key Documents
696579
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
(2-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5BFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
274-283 °C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccnc1F
InChI
1S/C5H5BFNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3,9-10H
Clé InChI
YUHZIUAREWNXJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Heterocyclization eith α-oxocarboxylic acids
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
Additionally used as a precursor to biologically active molecules including:
  • Heteroaryl benzylureas with glycogen synthase kinase 3 inhibitory activity
  • Carboxyindoles with HCV NS5B polymerase inhibitory activity
  • Pyrazolyl- and thienyl-aminohydantoins with BACE1 inhibitory activity
Autres remarques
May contain varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3