Principaux documents
696544
Sigma-Aldrich
3-Methylthiophene-2-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-methyl-2-thienyl)-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H17BO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
57-62 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccsc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO2S/c1-8-6-7-15-9(8)12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h6-7H,1-5H3
Clé InChI
DGJCULPYCMEHFZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable