232793
3-Formylbenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
3-Carboxybenzaldehyde, Isophthalaldehydic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
173-175 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly brown(lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
Clé InChI
UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- bicyclic cis-2-azetidinone derivatives via Ugi 4-centre 3-component reaction
- porphyrin capped with a steroidal superstructure bearing convergent hydroxy groups
- 3-[(4-amino-1,2-dihydro-1-oxo-2-phenyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]quinoxalin-6-yl)amino]methylbenzoic acid
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable