Documents
696528
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-butenylboronic acid pinacol ester
96%
Synonyme(s) :
2-(3-Methyl-but-2-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,3-Dimethylallylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H21BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4395
Point d'ébullition
42-45 °C/0.6 mmHg
Densité
0.885 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-9(2)7-8-12-13-10(3,4)11(5,6)14-12/h7H,8H2,1-6H3
Clé InChI
QXDMQRNIDKVRCN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.1 °F
Point d'éclair (°C)
76.7 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter