696447
N-Boc-piperidine-4-carbonitrile
97%
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylethyl 4-cyano-1-piperidinecarboxylate, 1-Boc-4-cyanopiperidine, 4-Cyano-1-piperidinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
60-63 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C#N
InChI
1S/C11H18N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
UQADQTBQNVARAP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Aminomethylated fluoropiperidines
- Protein kinase B inhibitors
- GlyT1 inhibitors
- Piperidinecarboxylic acids via nitrilase-catalyzed enantioselective synthesis
Reactant for
- Replacement in CB2 receptor inhibitors
- Double addition reactions of methyllithium and n-butyllithium to unsaturated nitriles
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable