Principaux documents
A94638
Sigma-Aldrich
1-Aza-2-cyclooctanone
98%
Synonyme(s) :
2-Azacyclooctanone, 2-Azocanone, 2-Oxo-heptamethyleneimine, Enantholactam, Hexahydro-2(1H)-azocinone, Oenantholactam
5 G
153,00 $
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
153,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.18
Beilstein:
108987
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
crystals
pb
148-150 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
35-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCCCN1
InChI
1S/C7H13NO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-7/h1-6H2,(H,8,9)
Clé InChI
CJYXCQLOZNIMFP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Conformational energy studies of the growth hormone inhibitor, cyclo (Aha-Cys-Phe-D-Trp-Lys-Thr-Cys).
F A Momany
Biochemical and biophysical research communications, 95(1), 61-66 (1980-07-16)
Lothar Schwarz et al.
Journal of forensic sciences, 52(3), 649-655 (2007-04-26)
A new method for enhancement of ninhydrin or 1,8-diazafluoren-9-one (DFO)-treated latent fingerprints on thermal paper will be described. Most thermosensitive surfaces of thermal paper become dark when treated with DFO or ninhydrin petroleum ether (NPB) solution. This effect minimizes contrast
Yan Huang et al.
Journal of biomedical science, 16, 87-87 (2009-09-24)
Stem cell therapy has emerged as a potential therapeutic option for tissue engineering and regenerative medicine, but many issues remain to be resolved, such as the amount of seed cells, committed differentiation and the efficiency. Several previous studies have focused