Principaux documents
696110
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-3-(methylamino)pyrazine
97%
Synonyme(s) :
5-Bromo-N3-methyl-pyrazine-2,3-diamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H7BrN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
132-137 °C
Groupe fonctionnel
amine
bromo
Chaîne SMILES 
CNc1nc(Br)cnc1N
InChI
1S/C5H7BrN4/c1-8-5-4(7)9-2-3(6)10-5/h2H,1H3,(H2,7,9)(H,8,10)
Clé InChI
KAXGNNJZVMTPNM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves