Principaux documents
695807
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(4-methoxyphenyl)-2,4-dioxobutanoate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
52-57 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C13H14O5/c1-3-18-13(16)12(15)8-11(14)9-4-6-10(17-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
JHWYUCIVJQZDEF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C