Key Documents
695351
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenoxy)phenol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
73-78 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9BrO2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,14H
Clé InChI
HMBBTPMHPQGJMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves