Principaux documents
695246
Sigma-Aldrich
((4-Trifluoromethyl)phenyl)di-tert-butylphosphine
technical grade, 85%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22F3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
85%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
34-39 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P(c1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22F3P/c1-13(2,3)19(14(4,5)6)12-9-7-11(8-10-12)15(16,17)18/h7-10H,1-6H3
Clé InChI
ILWCCADVRXVLTN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.0 °F
Point d'éclair (°C)
43.9 °C