695173
Dichloro(2-pyridinecarboxylato)gold
Synonyme(s) :
(SP-4-3)-Dichloro(2-pyridinecarboxylato-κN1,κO2)gold
497,00 $
About This Item
497,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Pf
175-176 °C
Chaîne SMILES
Cl[Au]1(Cl)OC(=O)C2=[N]1C=CC=C2
InChI
1S/C6H5NO2.Au.2ClH/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;;;/h1-4H,(H,8,9);;2*1H/q;+3;;/p-3
Clé InChI
PKAWSKSRAJXTIH-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.