Key Documents
694584
Sigma-Aldrich
(+)-Allylboronic acid pinanediol ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H21BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.12
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +30°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.475
Densité
0.990 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@@H]2C[C@H]3OB(CC=C)O[C@@]3(C)[C@H]1C2
InChI
1S/C13H21BO2/c1-5-6-14-15-11-8-9-7-10(12(9,2)3)13(11,4)16-14/h5,9-11H,1,6-8H2,2-4H3/t9-,10-,11+,13-/m0/s1
Clé InChI
ZWEMLWHNKCNXMY-KQXIARHKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.0 °F
Point d'éclair (°C)
98.9 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter