Documents
694436
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
119-123 °C
Chaîne SMILES 
COc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
PIBPHOFXQUUPTM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges