694290
Tris(2-chloroethyl)phosphate-d12
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
192 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.448 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
Clé InChI
HQUQLFOMPYWACS-LBTWDOQPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
449.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
232 °C - closed cup