Key Documents
693995
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxybenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
Salicylic acid benzyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
73-77 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
phenyl
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-14(16)12-8-4-5-9-13(12)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
Clé InChI
GMOYUTKNPLBTMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable