Principaux documents
692727
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H17BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]ncc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-5-6-11-9(7-10)8-15-16-11/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
Clé InChI
SAGPUUKLGWNGOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable