Principaux documents
692638
Sigma-Aldrich
4-Benzylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-(4-Benzylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H23BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
89-94 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(Cc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C19H23BO2/c1-18(2)19(3,4)22-20(21-18)17-12-10-16(11-13-17)14-15-8-6-5-7-9-15/h5-13H,14H2,1-4H3
Clé InChI
FPLGWDLJBAAWHO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable