Principaux documents
692093
Sigma-Aldrich
5,7-Difluoro-1-indanone
97%
Synonyme(s) :
5,7-Difluoro-2,3-dihydroinden-1-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6F2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
80-84 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)c2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H6F2O/c10-6-3-5-1-2-8(12)9(5)7(11)4-6/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
XWZGNWCKXLECBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable