Principaux documents
691968
Sigma-Aldrich
Tris(2-chloroethyl) phosphite
85%
About This Item
Formule linéaire :
(ClCH2CH2O)3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
85%
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
Point d'ébullition
112-115 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCOP(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2
Clé InChI
LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
374.9 °F
Point d'éclair (°C)
190.5 °C