Documents
691852
Sigma-Aldrich
1,3,6-Trichloroisoquinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H4Cl3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
125-129 °C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2c(Cl)nc(Cl)cc2c1
InChI
1S/C9H4Cl3N/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)13-9(7)12/h1-4H
Clé InChI
IQEHNPFLYOSKCB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges