Principaux documents
ALD00598
Sigma-Aldrich
CITU
≥95%
Synonyme(s) :
1,1,3,3-Tetramethyl-2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)isouronium
hexafluorophosphate(V)
1 G
46,50 $
5 G
152,00 $
25 G
510,00 $
100 G
1 260,00 $
46,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
46,50 $
5 G
152,00 $
25 G
510,00 $
100 G
1 260,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H12Cl4F6N3O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
545.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Clc1c2c(c(c(c1Cl)Cl)Cl)C(=O)N(C2=O)OC(=[N+](C)C)N(C)C
InChI
1S/C13H12Cl4N3O3.F6P/c1-18(2)13(19(3)4)23-20-11(21)5-6(12(20)22)8(15)10(17)9(16)7(5)14;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
AKPKDOSZCGGWNT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
CITU is an efficient coupling reagent used in solid and solution phase peptide synthesis, particularly, in acylation and decarboxylative cross-coupling reactions. It can also be used as an activator in the Ni-catalyzed Negishi arylation, alkenylation, alkylation, and alkynylation reactions.[1]
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
CITU: a peptide and decarboxylative coupling reagent
deGruyter JN, et al.
Organic Letters, 19(22), 6196-6199 (2017)
Articles
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.
Contenu apparenté
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.