Principaux documents
691836
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-hydroxypyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
166-170 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Oc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-4-1-5(8)3-7-2-4/h1-3,8H
Clé InChI
VNYBIBSZZDAEOK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable