Principaux documents
691062
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl acetoacetate
Arxada quality, ≥97.5% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2CO2CH2CH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Beilstein:
2079850
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.5% (GC)
Forme
liquid
Qualité
Arxada quality
Fabricant/nom de marque
Arxada AG
Impuretés
≤0.10% water
≤1.5% 2-methoxyethanol
Couleur
clear
yellowish
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
120 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-6(8)5-7(9)11-4-3-10-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
PLHCSZRZWOWUBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Immune system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup