Principaux documents
687847
Sigma-Aldrich
Quinoxaline N-oxide
97%
Synonyme(s) :
1-Oxide quinoxaline
1 G
275,00 $
275,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
275,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
275,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Pf
121-125 °C
Chaîne SMILES 
[O-][n+]1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-10-6-5-9-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
Clé InChI
OARGFWQSVACNCO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Coupling partner in Pd-catalyzed direct arylation reactions.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Campeau, L. C. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 35-35 (2007)