Principaux documents
691054
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
98%
Synonyme(s) :
(OH)2Im-NTf2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5F6N3O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4275
Adéquation
complies for IR spectroscopy
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
On1cc[n+](O)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5N2O2.C2F6NO4S2/c6-4-1-2-5(7)3-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h1-3,6-7H;/q+1;-1
Clé InChI
SWVAEQIBLYMHDX-UHFFFAOYSA-N
Application
Ionic liquid and NHC precatalyst[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)