691003
4-Amino-3-penten-2-one
97%
Synonyme(s) :
Acetylacetonamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.13
Beilstein:
1209344
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥96.5% (GC)
97%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
amine
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(N)=CC(C)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-4(6)3-5(2)7/h3H,6H2,1-2H3
Clé InChI
OSLAYKKXCYSJSF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable