690414
Malononitrile
Arxada quality, ≥99.0% (calculated, GC, KF)
Synonyme(s) :
Dicyanomethane
259,00 $
About This Item
259,00 $
Produits recommandés
Essai
≥99.0% (calculated, GC, KF)
Forme
liquid
Qualité
Arxada quality
Fabricant/nom de marque
Arxada AG
Impuretés
≤0.10% water
≤0.50% (E)-2-butenedinitrile
≤0.50% (Z)-2-butenedinitrile
≤0.50% butanedinitrile
pb
220 °C (lit.)
Pf
30-32 °C (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N#CCC#N
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
Clé InChI
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Some of the reactions where malononitrile is used as a reactant are:
- Synthesis of 2-pyran-4-ylidene-malononitrile (PM) based red light emitting polymers.[5]
- Synthesis of polysubstituted dihydropyridines.[6]
- Synthesis of various chromene derivatives upon treating with salicylic aldehydes.[7]
- Synthesis of triselenium dicyanide by treating it with selenium dioxide.[8]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges