Documents
690023
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-propanediamine trihydrochloride
≥95.0% (NT)
Synonyme(s) :
1,1,1-Tris(aminomethyl)ethane trihydrochloride, Ethylidintris(methylamine) trihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H15N3 · 3HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (NT)
Forme
powder
Pf
270 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.Cl.CC(CN)(CN)CN
InChI
1S/C5H15N3.3ClH/c1-5(2-6,3-7)4-8;;;/h2-4,6-8H2,1H3;3*1H
Clé InChI
GBKDQELEERCHSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges