Principaux documents
689742
Sigma-Aldrich
2-Iodo-4-nitrophenol
≥98.0%, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-iodonitrobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4INO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.01
Beilstein:
2519781
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (HPLC)
≥98.0%
Forme
powder
Pf
89-94 °C
Groupe fonctionnel
iodo
nitro
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4INO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
Clé InChI
BKQFOYCEUMVWOW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable